Ethyl diphenylphosphonoacetate ≥96.0% (par GC) réactif de Horner-Emmons
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diphenylphosphonoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(diphenoxyphosphoryl)acetate
D2547-1G D2547-5G
TCIAD2547-1GEA 184 EUR InStock
TCIAD2547-1G TCIAD2547-5G
Ethyl diphenylphosphonoacetate ≥96.0% (par GC) réactif de Horner-Emmons
Ethyl diphenylphosphonoacetate
Formule: C₁₆H₁₇O₅P
MW: 320,28 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321165
Numéro CAS: 16139-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité