1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2555-25G D2555-5G
TCIAD2555-25GEA 264 EUR InStock
TCIAD2555-25G TCIAD2555-5G
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-ɑ-D-galactopyranose ≥92.0% (par GC)
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-alpha-D-galactopyranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00063225
Numéro CAS: 4064-06-6
EINECS: 223-771-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -52.0 deg (C=5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité