Ethoxydiphenylphosphine ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diphenylphosphinous Acid Ethyl Ester
D2558-25G D2558-5G
TCIAD2558-25GEA 113 EUR InStock
TCIAD2558-25G TCIAD2558-5G
Ethoxydiphenylphosphine ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Ethoxydiphenylphosphine
Formule: C₁₄H₁₅OP
MW: 230,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009087
Numéro CAS: 719-80-2
EINECS: 211-951-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité