Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2562-25G D2562-5G
TCIAD2562-25GEA 279 EUR InStock
TCIAD2562-25G TCIAD2562-5G
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00066527
Numéro CAS: 52373-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité