6,6'-Dithiodinicotinic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,6'-Dithiobis(3-pyridinecarboxylic Acid)
D2564-25G D2564-5G
TCIAD2564-25GEA 432 EUR InStock
TCIAD2564-25G TCIAD2564-5G
6,6'-Dithiodinicotinic acid ≥98.0% (par HPLC)
6,6'-Dithiodinicotinic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄S₂
MW: 308,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006454
Numéro CAS: 15658-35-2
EINECS: 239-729-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité