2,9-Dibutyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
D2565-1G D2565-100MG
TCIAD2565-1GEA 365 EUR InStock
TCIAD2565-1G TCIAD2565-100MG
2,9-Dibutyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (sur base azote total)
2,9-Dibutyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₂₀H₂₄N₂
MW: 292,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093459
Numéro CAS: 85575-93-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité