2-[(4-Hydroxyphényl)sulfonyl]phénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2567-25G D2567-500G
TCIAD2567-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD2567-25G TCIAD2567-500G
2-[(4-Hydroxyphényl)sulfonyl]phénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-[(4-Hydroxyphényl)sulfonyl]phénol
Formule: C₁₂H₁₀O₄S
Numéro MDL: MFCD01631305
Numéro CAS: 5397-34-2
EINECS: 226-421-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité