N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D2572-25G D2572-5G
TCIAD2572-25GEA 245 EUR InStock
TCIAD2572-25G TCIAD2572-5G
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine ≥96.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00009995
Numéro CAS: 3946-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité