5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboximide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-dithiino[2,3-c]pyrrole-5,7-dione
D2574-1G D2574-5G
TCIAD2574-1GEA 105 EUR InStock
TCIAD2574-1G TCIAD2574-5G
5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboximide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboximide
Formule: C₆H₅NO₂S₂
MW: 187,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632185
Numéro CAS: 24519-85-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 216.0 to 219.0 deg-C
Solubility in THF very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité