2,6-Diméthyl-4(1H)-pyrimidinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
D2579-25G D2579-5G
TCIAD2579-25GEA 288 EUR InStock
TCIAD2579-25G TCIAD2579-5G
2,6-Diméthyl-4(1H)-pyrimidinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,6-Diméthyl-4(1H)-pyrimidinone
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006105
Numéro CAS: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Melting point 199.0 to 202.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité