N,N-Diethylaniline borane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Borane - N,N-Diethylaniline Complex
D2581-100G D2581-25G
TCIAD2581-100GEA 580 EUR InStock
TCIAD2581-100G TCIAD2581-25G
N,N-Diethylaniline borane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diethylaniline borane
Formule: C₁₀H₁₈BN
MW: 163,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013187
Numéro CAS: 13289-97-9
EINECS: 236-305-2
ONU: 3148
ADR: 4.3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité