2,6-Dibromo-1,5-naphtalènediol ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dibromonaphthalene-1,5-diol, 2,6-Dibromo-1,5-naphthalenediol
D2593-25G D2593-5G
TCIAD2593-25GEA 748 EUR InStock
TCIAD2593-25G TCIAD2593-5G
2,6-Dibromo-1,5-naphtalènediol ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
2,6-Dibromo-1,5-naphtalènediol
Formule: C₁₀H₆Br₂O₂
MW: 317,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021473
Numéro CAS: 84-59-3
EINECS: 201-543-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité