Dichlorodiisopropylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2603-25G D2603-5G
TCIAD2603-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD2603-25G TCIAD2603-5G
Dichlorodiisopropylsilane ≥98.0% (par GC)
Dichlorodiisopropylsilane
Formule: C₆H₁₄Cl₂Si
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00054895
Numéro CAS: 7751-38-4
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité