2,4-Diéthyl-1,5-pentanediol (mélange DL- et meso) ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2619-25ML D2619-500ML
TCIAD2619-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD2619-25ML TCIAD2619-500ML
2,4-Diéthyl-1,5-pentanediol (mélange DL- et meso) ≥93.0% (par GC)
2,4-Diéthyl-1,5-pentanediol (mélange DL- et meso)
Formule: C₉H₂₀O₂
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point d'éclair: 143°C
Numéro MDL: MFCD01861285
Numéro CAS: 57987-55-0
EINECS: 429-310-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomers)
Specific gravity (20/20) 0.9480 to 0.9520
Refractive index n20/D 1.4590 to 1.4630
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité