Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dimethylsulphamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Dimethylsulphamoylamide

D2640-1G D2640-5G
TCIAD2640-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD2640-1G TCIAD2640-5G
N,N-Dimethylsulphamide ≥98.0% (sur base azote total)
N,N-Dimethylsulphamide


Formule: C₂H₈N₂O₂S
MW: 124,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861286
Numéro CAS: 3984-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité