(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3S,4S)-2,5-Dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
D2645-25G D2645-5G
TCIAD2645-25GEA 175 EUR InStock
TCIAD2645-25G TCIAD2645-5G
(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(-)-Diacetyl-D-tartaric anhydride
Formule: C₈H₈O₇
MW: 216,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093461
Numéro CAS: 70728-23-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -93.0 to -98.0 deg (C=0.5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité