2,2'-[1,2-Éthanediylbis(oxy)]diéthanethiol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylene Glycol Bis(2-mercaptoethyl) Ether, 1,8-Dimercapto-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-mercaptoethoxy)ethane, 2,2′-(Ethylenedioxy)diethanethiol
D2649-25G D2649-500G D2649-100G
TCIAD2649-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD2649-25G TCIAD2649-500G TCIAD2649-100G
2,2'-[1,2-Éthanediylbis(oxy)]diéthanethiol ≥97.0% (par GC)
2,2'-[1,2-Éthanediylbis(oxy)]diéthanethiol
Formule: C₆H₁₄O₂S₂
MW: 182,30 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00015873
Numéro CAS: 14970-87-7
EINECS: 239-044-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité