[3,5-Bis(2-méthyl-2-propanyl)phényl]méthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3,5-Di-tert-butylphenyl)methanol
D2652-1G D2652-5G
TCIAD2652-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD2652-1G TCIAD2652-5G
[3,5-Bis(2-méthyl-2-propanyl)phényl]méthanol ≥98.0% (par GC)
[3,5-Bis(2-méthyl-2-propanyl)phényl]méthanol
Formule: C₁₅H₂₄O
MW: 220,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844785
Numéro CAS: 77387-57-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité