(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2658-1GEA 149 EUR InStock
TCIAD2658-1G
(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(1S,4S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formule: C₅H₁₀N₂
MW: 259,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321289
Numéro CAS: 132747-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +23.0 deg (C=1,H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité