Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzènesulfonique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D2680-25G D2680-500G
TCIAD2680-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD2680-25G TCIAD2680-500G
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzènesulfonique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-amino-3,5-diméthylbenzènesulfonique
Formule: C₈H₁₁NO₃S
MW: 201,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035770
Numéro CAS: 88-22-2
EINECS: 201-811-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité