Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyldiphenylsulphonium Tetrafluoroborate, Diphenyl(methyl)sulphonium Tetrafluoroborate
D2685-1G D2685-5G
TCIAD2685-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD2685-1G TCIAD2685-5G
Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Diphenyl(methyl)sulphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₃H₁₃BF₄S
MW: 288,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051861
Numéro CAS: 10504-60-6
EINECS: 234-032-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité