(-)-Dipivaloyl-L-tartaric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R)-2,3-Bis(pivaloyloxy)succinic acid, (-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid, (-)-Bis(2,2-dimethylpropionyl)-L-tartaric Acid
D2686-25G D2686-5G
TCIAD2686-25GEA 219 EUR InStock
TCIAD2686-25G TCIAD2686-5G
(-)-Dipivaloyl-L-tartaric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(-)-Dipivaloyl-L-tartaric acid
Formule: C₁₄H₂₂O₈
MW: 318,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066535
Numéro CAS: 65259-81-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité