N,N'-Dimethylquinacridone ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D2687-1G D2687-5G
TCIAD2687-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2687-1G TCIAD2687-5G
N,N'-Dimethylquinacridone ≥96.0% (par HPLC)
N,N'-Dimethylquinacridone
Formule: C₂₂H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00683078
Numéro CAS: 19205-19-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Absorbance (E1%1cm) min. 270 (H2SO4, 612 to 617nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 230 (H2SO4, 564 to 569nm)
Absorbance (E1%1cm)3 min. 680 (H2SO4, 388 to 393nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité