3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2690-25G D2690-5G
TCIAD2690-25GEA 223 EUR InStock
TCIAD2690-25G TCIAD2690-5G
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
Formule: C5H12ClNO2
Numéro MDL: MFCD02093464
Numéro CAS: 14788-12-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f47a377b2d767e4f8cb5621399cf6e4d84ad587&vid=0f47a377b2d767e4f8cb5621399cf6e4d84ad587&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 192.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité