(+)-Dipivaloyl-D-tartaric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (+)-Bis(2,2-dimethylpropionyl)-D-tartaric Acid, (2S,3S)-2,3-Bis(pivaloyloxy)succinic acid, (+)-O,O'-Dipivaloyl-D-tartaric acid
D2702-1G D2702-5G
TCIAD2702-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD2702-1G TCIAD2702-5G
(+)-Dipivaloyl-D-tartaric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(+)-Dipivaloyl-D-tartaric acid
Formule: C₁₄H₂₂O₈
MW: 318,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015634
Numéro CAS: 76769-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité