Dibutyldichlorosilane ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2704-25G D2704-5G
TCIAD2704-25GEA 304 EUR InStock
TCIAD2704-25G TCIAD2704-5G
Dibutyldichlorosilane ≥94.0% (par GC)
Dibutyldichlorosilane
Formule: C₈H₁₈Cl₂Si
MW: 213,22 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00053202
Numéro CAS: 3449-28-3
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité