Dichlorodihexylsilane ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2712-25G D2712-5G
TCIAD2712-25GEA 257 EUR InStock
TCIAD2712-25G TCIAD2712-5G
Dichlorodihexylsilane ≥90.0% (par GC)
Dichlorodihexylsilane
Formule: C₁₂H₂₆Cl₂Si
MW: 269,33 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00053203
Numéro CAS: 18204-93-8
EINECS: 242-093-2
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité