(+)-3,9-Dibromocamphor ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2715-25G D2715-5G
TCIAD2715-25GEA 623 EUR InStock
TCIAD2715-25G TCIAD2715-5G
(+)-3,9-Dibromocamphor ≥97.0% (par GC)
(+)-3,9-Dibromocamphor
Formule: C₁₀H₁₄Br₂O
MW: 310,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167983
Numéro CAS: 10293-10-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +95.0 to +105.0 deg (C=1,chloroform)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité