erythro-5,6-Dodecanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2719-100MG D2719-1G
TCIAD2719-100MGEA 291 EUR InStock
TCIAD2719-100MG TCIAD2719-1G
erythro-5,6-Dodecanediol ≥98.0% (par GC)
erythro-5,6-Dodecanediol
Formule: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093467
Numéro CAS: 70859-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e3cee58794aabea33f23c89a1aeda1a51bb1888&vid=7e3cee58794aabea33f23c89a1aeda1a51bb1888&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité