Dimethylmalonyl dichloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylmalonyl Dichloride
D2723-25G D2723-5G
TCIAD2723-25GEA 354 EUR InStock
TCIAD2723-25G TCIAD2723-5G
Dimethylmalonyl dichloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dimethylmalonyl dichloride
Formule: C₅H₆Cl₂O₂
MW: 169,00 g/mol
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00192081
Numéro CAS: 5659-93-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=742c275f5ccee4e7910379b0db2dbe2f6aca746a&vid=742c275f5ccee4e7910379b0db2dbe2f6aca746a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité