3,4-Dimethoxythiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2728-1G D2728-5G
TCIAD2728-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2728-1G TCIAD2728-5G
3,4-Dimethoxythiophene ≥98.0% (par GC)
3,4-Dimethoxythiophene
Formule: C6H8O2S
MW: 144,19 g/mol
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD01096546
Numéro CAS: 51792-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité