4-Décylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2731-25G D2731-5G
TCIAD2731-25GEA 391 EUR InStock
TCIAD2731-25G TCIAD2731-5G
4-Décylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Décylaniline
Formule: C₁₆H₂₇N
MW: 233,4 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point d'éclair: 113°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007918
Numéro CAS: 37529-30-9
EINECS: 253-546-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité