ɑ,ɑ-Dimethyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydro-3,3-dimethyl-2(3H)-furanone, α,α-Dimethyl-γ-butyrolactone
D2733-25G D2733-5G
TCIAD2733-25GEA 835 EUR InStock
TCIAD2733-25G TCIAD2733-5G
ɑ,ɑ-Dimethyl-γ-butyrolactone ≥97.0% (par GC)
alpha,alpha-Dimethyl-gamma-butyrolactone
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: 6°C
Numéro MDL: MFCD03844788
Numéro CAS: 3709-08-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ea32bdada66f6688bce80228711c0413709273e&vid=7ea32bdada66f6688bce80228711c0413709273e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité