Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(3,4-dihydroxyphenyl)acetate, Methyl 3,4-dihydroxyphenylacetate, Catechol-4-acetic Acid Methyl Ester, Homoprotocatechuic Acid Methyl Ester, Pyrocatechol-4-acetic Acid Methyl Ester
D2734-1G D2734-5G
TCIAD2734-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2734-1G TCIAD2734-5G
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3,4-dihydroxyphenylacetate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00583539
Numéro CAS: 25379-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité