Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
D2751-1G D2751-5G
TCIAD2751-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2751-1G TCIAD2751-5G
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Formule: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
MW: 612,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064793
Numéro CAS: 52462-29-0
EINECS: 435-530-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité