3,4-Di-O-acétyl-1,5-anhydro-2,6-didésoxy-L-arabino-hex-1-énitol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2752-1G D2752-5G
TCIAD2752-1GEA 44 EUR InStock
TCIAD2752-1G TCIAD2752-5G
3,4-Di-O-acétyl-1,5-anhydro-2,6-didésoxy-L-arabino-hex-1-énitol ≥95.0% (par GC)
3,4-Di-O-acétyl-1,5-anhydro-2,6-didésoxy-L-arabino-hex-1-énitol
Formule: C₁₀H₁₄O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074970
Numéro CAS: 34819-86-8
EINECS: 252-228-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +61.0 to +63.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité