Dimethyldioctylammonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2754-25G D2754-5G
TCIAD2754-25GEA 341 EUR InStock
TCIAD2754-25G TCIAD2754-5G
Dimethyldioctylammonium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dimethyldioctylammonium bromide
Formule: C₁₈H₄₀BrN
MW: 350,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082931
Numéro CAS: 3026-69-5
EINECS: 221-189-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité