3-Hydroxytyrosol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2756-1G D2756-5G
TCIAD2756-1GEA 190 EUR InStock
TCIAD2756-1G TCIAD2756-5G
3-Hydroxytyrosol ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxytyrosol
Formule: C₈H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD01320529
Numéro CAS: 10597-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité