3,3-Diphényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2760-25G D2760-5G
TCIAD2760-25GEA 773 EUR InStock
TCIAD2760-25G TCIAD2760-5G
3,3-Diphényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3,3-Diphényl-1-propanol
Formule: C₁₅H₁₆O
Point d'ébullition: 208°C
Numéro MDL: MFCD00002930
Numéro CAS: 20017-67-8
EINECS: 243-466-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité