Ethyl-5,6-dichloronicotinate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2772-25G D2772-5G
TCIAD2772-25GEA 492 EUR InStock
TCIAD2772-25G TCIAD2772-5G
Ethyl-5,6-dichloronicotinate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-5,6-dichloronicotinate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
Numéro MDL: MFCD03093627
Numéro CAS: 401566-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité