Dibenzo[b,e][1,4]dioxine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibenzo-p-dioxine
D2776-1G D2776-5G
TCIAD2776-1GEA 117 EUR InStock
TCIAD2776-1G TCIAD2776-5G
Dibenzo[b,e][1,4]dioxine ≥99.0% (par GC)
Dibenzo[b,e][1,4]dioxine
Formule: C₁₂H₈O₂
MW: 184.19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022282
Numéro CAS: 262-12-4
EINECS: 205-974-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité