2,2-Diisobutyl-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Dihydroxy-2,2-diisobutylpropane
D2777-25G D2777-5G
TCIAD2777-25GEA 451 EUR InStock
TCIAD2777-25G TCIAD2777-5G
2,2-Diisobutyl-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
2,2-Diisobutyl-1,3-propanediol
Formule: C₁₁H₂₄O₂
MW: 188,31 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00986394
Numéro CAS: 10547-96-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité