6-(Dimethylamino)fulvene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2785-1G D2785-5G
TCIAD2785-1GEA 107 EUR InStock
TCIAD2785-1G TCIAD2785-5G
6-(Dimethylamino)fulvene ≥98.0% (par GC)
6-(Dimethylamino)fulvene
Formule: C₈H₁₁N
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013275
Numéro CAS: 696-68-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb761ebfdcb110297426e31c5631b3429c05eb8e&vid=fb761ebfdcb110297426e31c5631b3429c05eb8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité