(2,6-Diméthyl-4H-pyran-4-ylidène)malononitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)propanedinitrile, 2-(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
D2791-1G D2791-5G
TCIAD2791-1GEA 77 EUR InStock
TCIAD2791-1G TCIAD2791-5G
(2,6-Diméthyl-4H-pyran-4-ylidène)malononitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(2,6-Diméthyl-4H-pyran-4-ylidène)malononitrile
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00181519
Numéro CAS: 28286-88-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité