Disopyramide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2793-1G D2793-5G
TCIAD2793-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD2793-1G TCIAD2793-5G
Disopyramide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Disopyramide
Formule: C₂₁H₂₉N₃O
Point de fusion: 96°C
Numéro MDL: MFCD00057366
Numéro CAS: 3737-09-5
EINECS: 223-110-2
Merck Index: 14,03360
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité