1-Dimethylamino-2-propyne ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
D2794-25ML D2794-5ML
TCIAD2794-25MLEA 355 EUR InStock
TCIAD2794-25ML TCIAD2794-5ML
1-Dimethylamino-2-propyne ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Dimethylamino-2-propyne
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'éclair: –7°C
Numéro MDL: MFCD00008575
Numéro CAS: 7223-38-3
EINECS: 230-620-9
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité