2,5-Dichloro-1-pentanamine chlorhydrate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dichloropentylamine Hydrochloride
D2797-25G D2797-500G
TCIAD2797-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD2797-25G TCIAD2797-500G
2,5-Dichloro-1-pentanamine chlorhydrate ≥97.0% (sur base azote total)
2,5-Dichloro-1-pentanamine chlorhydrate
Formule: C₅H₁₁Cl₂N
MW: 192,51 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD00012877
Numéro CAS: 62922-45-6
EINECS: 263-758-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité