(R)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
D2801-1G D2801-200MG
TCIAD2801-1GEA 281 EUR InStock
TCIAD2801-1G TCIAD2801-200MG
(R)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)
(R)-3,3'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl
Formule: C₂₂H₁₆Br₂O₂
MW: 472,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038415
Numéro CAS: 75714-59-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +14.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité