trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2808-25G D2808-5G
TCIAD2808-25GEA 360 EUR InStock
TCIAD2808-25G TCIAD2808-5G
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol ≥97.0% (par GC)
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol
Formule: C₁₅H₁₄O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00239426
Numéro CAS: 62668-02-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité