1,3-Dicyclohexylbarbituric acid ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
D2815-1G D2815-5G
TCIAD2815-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD2815-1G TCIAD2815-5G
1,3-Dicyclohexylbarbituric acid ≥98.0% (sur base azote total)
1,3-Dicyclohexylbarbituric acid
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₃
MW: 292,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD01216967
Numéro CAS: 35824-91-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité